Fontos dokumentumok
667234
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)(cyclooctadiene)ruthenium(II)
Szinonimák:
Cp*RuCl(cod), 1,5-Cyclooctadiene, ruthenium complex, Chloro(1,5-cyclooctadiene)(η5-pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium, Chloro(1,5-cyclooctadiene)(pentamethylcyclopentadienyl)ruthenium
About This Item
Javasolt termékek
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Minőségi szint
mp
143-147 °C
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[Ru].C1CC=CCCC=C1.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/C10H15.C8H12.ClH.Ru/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;1-2-4-6-8-7-5-3-1;;/h1-5H3;1-2,7-8H,3-6H2;1H;/q;;;+1/p-1/b;2-1-,8-7-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQMQNIQJGNBEMG-ONEVTFJLSA-M
Alkalmazás
It can be used:
- To catalyze cyclotrimerization of alkynylboronates, propargyl alcohols, and terminal alkynes to form arylboronate, which in turn undergoes palladium(II)-catalyzed carbonylation to form highly substituted phthalides.
- To catalyze C-C coupling of norbornenes and norbornadiene with alkynes to form [2 + 2] cycloadducts.
- In combination with 2-diphenylphosphinoethylamine-potassium tertiary butoxide to form a ternary catalyst system that can catalyze fast racemization of chiral non-racemic sec-alcohols.
- To synthesize new organoruthenium complexes with phosphorus-based ligands such as bis(phosphino)amines.
- To catalyze the addition of organic disulfides to alkenes leading to vic-dithioethers.
Veszélyességi osztályok
Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?