Fontos dokumentumok
334995
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Szinonimák:
Carbonylchlorohydrotris(triphenylphosphine)ruthenium
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Ru].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.CO.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;;/h3*1-15H;;1H;/q;;;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVJRXTSUBHUUPN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II): This ruthenium complex is used as a versatile catalyst for various reactions including hydrogenation, transfer hydrogenation, C-C bond-forming reactions, α-alkylation of ketones with primary alcohols, and as a precursor for pincer ruthenium carbonyl catalysts for hydrogenation. The complex is noted for its physical properties, such as decomposing above its melting point (204-206°C), and its solubility characteristics. It is very insoluble in water, ethanol, and DMSO, sparingly soluble in benzene and acetone, and slightly soluble in chloroform (Kuriyama, 2001).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?