Fontos dokumentumok
736856
Tris(triethylsilyl)silane
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexaethyl-2-(triethylsilyl)trisilane, 3,4,5-Trisilaheptane, 3,3,5,5-tetraethyl-4-(triethylsilyl)
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
törésmutató
n20/D 1.526
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)[SiH]([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H46Si4/c1-10-20(11-2,12-3)19(21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h19H,10-18H2,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNGZMQFMMHZKBG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used as a reagent:
- In the radical coupling reaction to generate C-C bonds from alkyl-halogen compounds using iridium and nickel catalysts.
- To synthesize α-arylated product via cross-electrophile coupling reaction between α-chloro carbonyl and aryl bromide in the presence of nickel and iridium catalysts.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?