Merck
409405
Sigma-Aldrich
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
97%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)-2-chlorotrisilane, 2-Chloro-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, Tris(trimethylsilyl)chlorosilane, Tris(trimethylsilyl)silyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
283.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Chlorotris(trimethylsilyl)silane is an organosilicon reagent, which is generally employed in the protection of alcohols. It is also used to prepare organometallic reagents, silyl enol ethers, and novel polymers/materials.
Alkalmazás
Super Silyl Protecting Groups
Used for:
  • Insertion into a P-P bond
  • Diastereoselective aldol and cascade reactions
  • Preparation of hypersilyl substituted monophosphines and diphosphines
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2011)
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2011)
Related Content
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.