Merck
226890
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanol
96%
Szinonimák:
(2-Hydroxyethyl)trimethylsilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.25
Beilstein:
1732034
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
96%
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Protecting reagent for carboxyl and phosphate groups.
Used to synthesize Teoc-protected amines via alcoholysis of the corresponding isocyanates.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tetrahedron Letters, 33, 7685-7685 (1992)
A Aberman et al.
Biochimica et biophysica acta, 791(2), 278-280 (1984-12-07)
Several trimethylsilyl derivatives were found to be ligands of acetylcholinesterase (acetylcholine acetylhydrolase, EC 3.1.1.7): trimethylsilylethyl acetate (III) and trimethylsilylmethyl acetate (V) are substrates of the enzyme, whereas trimethylsilylethanol (VIII) is a competitive inhibitor. The silicon compounds have kinetic parameters similar
Seth L Crawley et al.
Organic letters, 8(18), 3995-3998 (2006-08-25)
A new protocol for generating aza-ortho-xylylenes via acid-catalyzed or fluoride-promoted ring opening of 2-(2-acylaminophenyl)aziridines is described. This methodology has been exploited in the rapid construction of a hexacyclic substructure of communesin B.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2639-2639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 757-757 (1994)