Fontos dokumentumok
148504
Triphenylsilane
97%
Szinonimák:
1,1′,1′′-Silylidynetrisbenzene, NSC 12565, Triphenylhydrosilane
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
bp
152 °C/2 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[SiH](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16Si/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKQNYQDSIDKVJZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- For catalytic hydrogen deuterium exchange reactions of silanes
- To be oxidized by carbon nanotube-gold nanohybrids
- For hydrolysis by ruthenium complexes
- For hydrosilylation to produce enolsilanes
- For synthesis of bromosilanes
- For ozone oxidation of silyl-alkenes for synthesis of α-O-silylated acyloin derivatives
- Used to synthesize hydrido silyl and bis(silyl) bis(imidazolinylidene) nickel complexes
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
168.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
76 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?