Fontos dokumentumok
915319
Aminosupersilane
Szinonimák:
N-(Adamantan-1-yl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilan-2-amine
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H43NSi4
Molekulatömeg:
397.89
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.06
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
Alkalmazás
Aminosupersilane has been demonstrated by the MacMillan lab to be a necessary reagent in the dual catalytic nickel/photoredox cross-electrophile coupling of unactivated alkyl chlorides. The increased nucleophilicity of aminosupersilane, as compared to other organosilane reagents, is key to activating the alkyl chloride for chlorine atom abstraction.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?