Merck
370908
Sigma-Aldrich
Tris(trimethylsiloxy)silane
≥98%
Szinonimák:
1,1,1,5,5,5-Hexamethyl-3-[(trimethylsilyl)oxy]trisiloxane
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3SiO]3SiH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.66
Beilstein:
1772735
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.386 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
sűrűség
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[SiH](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H28O3Si4/c1-14(2,3)10-13(11-15(4,5)6)12-16(7,8)9/h13H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDWGGTLVZGTDGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
131.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
55 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Alyssa F Schneider et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(36), 13599-13606 (2019-08-29)
Improved methods to control silicone synthesis are required due to the sensitivity of siloxane bonds to acid/base-mediated chain redistribution/depolymerization. The Piers-Rubinsztajn reaction employs tris(pentafluorophenyl)borane as an efficient catalyst (<0.1 mol%) for siloxane bond formation from hydro- and alkoxysilanes - typical
Hermann Fromme et al.
Environment international, 85, 292-298 (2015-10-11)
Human biomonitoring is a valid method to determine exposure, identify time trends, and monitor the effects of restrictions and measures. To characterize the recent exposure of Germans to persistent or emerging substances, we analyzed 4 dechloranes, 33 polychlorinated naphthalenes (PCNs)