Fontos dokumentumok
158534
Trifluoromethanesulfonic acid
reagent grade, 98%
Szinonimák:
TFMSA, Triflic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.2 (vs air)
gőznyomás
8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
sűrűség
1.696 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with methyl benzoate.
- Addition reaction of dialkyl disulfides to terminal alkynes.
- Synthesis of a single cyclic tetrasiloxane containing propylammonium trifluoromethanesulfonate and methyl side-chain groups (Am-CyTS).
- Preparation of starting reagents for the synthesis of fluorinated 2,5-substituted 1-ethyl-1H-benzimidazole derivatives.
- Synthesis of aryl triflates, the lactonization of alkenoic acids, and the formation of E-alkenes.
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>332.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
> 166.7 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Friedel-Crafts acylation with Lewis acid catalysts forms monoacylated products via electrophilic aromatic substitution of arenes.
A Friedel-Crafts-acilálás Lewis-sav katalizátorokkal monoacilált termékeket képez az arének elektrofil aromás szubsztitúciója révén.