Fontos dokumentumok
935832
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
99.9% trace metals basis, battery grade
Szinonimák:
"Imidodisulfuryl fluoride, lithium salt", Ionel LF 101, LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
leírás
Application: Battery manufacturing
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
140 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
kation nyomok
K: ≤10 ppm
Na: ≤5 ppm
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)