Merck
716421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
97%
Szinonimák:
4-Bromosalicylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
217.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
216-217 °C
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)cc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYAKLZKQJDBBKW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)