Fontos dokumentumok
725129
Lithium manganese oxide
spinel, powder, <0.5 μm particle size (BET), ≥98% trace metals basis
Szinonimák:
Lithium manganese(III,IV) oxide, LMO
About This Item
Javasolt termékek
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
≥98% trace metals basis
form
powder
molekulatömeg
Mw 180.81 g/mol
összetétel
LiMn2O4
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<0.5 μm (BET)
mp
>400 °C (lit.)
400 °C
sűrűség
4.1 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Enabling
SMILES string
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.