Fontos dokumentumok
760994
Sigma-Aldrich
Lithium nickel cobalt aluminium oxide
greener alternative
powder, <0.5 μm particle size, >98%
Szinonimák:
NCA
About This Item
Lineáris képlet:
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
grade
battery grade
Minőségi szint
Teszt
>98%
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 110.45 g/mol
összetétel
LiNi0.8Co0.15Al0.05O2
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
<0.5 μm
mp
>1000 °C (lit.)
sűrűség
4.45 g/cm3 (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Lithium nickel cobalt aluminium oxide (NCA) is a class of electrode material that can be used in the fabrication of lithium-ion batteries. Lithium-ion batteries consist of anode, cathode, and electrolyte with a charge-discharge cycle. These materials enable the formation of greener and sustainable batteries for electrical energy storage.
Lithium nickel cobalt mixed oxide which is a continuous solid solution series between lithium nickel oxide and lithium cobalt oxide is widely used as a positive electrode for Lithium Ion Batteries. Lithium nickel cobalt aluminium oxide (LNCA) belongs to this family of layered transition metal oxides and is used as a cathode in Lithium Ion batteries in plug-in electric hybrid vehicles. Aluminium substitution in the cathode increases the cycling and thermal stability.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Alkalmazás
Lithium nickel cobalt aluminum oxide (LNCO) can be used as a thermally stable cathode material. It shows good cyclic performance and can be operated around 3.65V. It is further utilized in the fabrication of lithium-ion batteries for hybrid electric vehicles.
NCA is Aluminum doped Lithium nickel cobalt oxide (LNCO). Al doping is found very effective to suppress the cell impedance rise by stabilizing the charge-transfer impedance on the cathode side besides increasing the thermal stability of the material. NCA shows excellent electrochemical performance.
Tulajdonságok és előnyök
High specific reversible capacity, good cycling stability and good thermal stability.
Jogi információk
Product of Engi-Mat Co.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Understanding capacity fade in silicon based electrodes for lithium-ion batteries using three electrode cells and upper cut-off voltage studies
Beattie SD, et al.
Journal of Power Sources, 302, 426-430 (2016)
Examining different recycling processes for lithium-ion batteries
Ciez RE and Whitacre JF
Chemosphere, 2(2), 148-156 (2019)
Safer High-performance Electrodes, Solid Electrolytes, and Interface Reactions for Lithium-Ion Batteries
Yves J. Chabal et al.
Material Matters, 8(4) (2013)
A reduced order electrochemical thermal model for lithium ion cells
Gambhire P, et al.
Journal of Power Sources, 290, 87-101 (2015)
Doped lithium nickel cobalt mixed oxides for the positive electrode in lithium ion batteries.
Vogler, C., Loffler, B., Weirather, W., Wohlfahrt-Mehrens, M., &amp; Garche, J.
Ionics, 8(1-2), 92-99 (2002)
Cikkek
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
Összes mutatása