Merck
724793
Sigma-Aldrich
3-Nitropyridine-2-thiol
96%
Szinonimák:
3-Nitro-2-pyridinethiol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
156.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
169-175 °C
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1S
InChI
1S/C5H4N2O2S/c8-7(9)4-2-1-3-6-5(4)10/h1-3H,(H,6,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LKNPLDRVWHXGKZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
H Zhang et al.
Thrombosis and haemostasis, 112(6), 1304-1311 (2014-09-19)
Dual antiplatelet therapy with clopidogrel and aspirin has been the standard of care in the United States for patients with acute coronary syndromes (ACS) and/or undergoing percutaneous coronary interventions (PCI). However, the effectiveness of clopidogrel varies significantly among different sub-populations