Fontos dokumentumok
400939
Lithium titanate
−80 mesh
Szinonimák:
LTO
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
részecskeméret
−80 mesh
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/2Li.3O.Ti/q2*+1;;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLUCAHCCJMJHGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
HEVs address rising fuel costs and emissions concerns, utilizing battery packs alongside internal combustion engines for enhanced performance.
Professor Qiao's review explores stable microstructures for lithium metal fluoride batteries, advancing energy storage technologies.
Recent demand for electric and hybrid vehicles, coupled with a reduction in prices, has caused lithium-ion batteries (LIBs) to become an increasingly popular form of rechargeable battery technology.