Fontos dokumentumok
677426
Iron-nickel alloy
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥97%
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Fe/Ni (0.55:0.45)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
form
nanopowder
összetétel
Fe, 55%
Ni, 45%
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
külső felület
>14.4 m2/g
részecskeméret
<100 nm (BET)
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
69.8 °F
Lobbanási pont (C)
21 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Professor Hui Mao explores the use of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (INOPs) that offer an alternate contrast-enhancing mechanism.
Prof. Yadong Yin discusses various synthesis methods of magnetite nanocrystals and their applications in different fields.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.