Fontos dokumentumok
96631
Bis(2,2′-bipyridine)-4′-methyl-4-carboxybipyridine-ruthenium N-succinimidyl ester-bis(hexafluorophosphate)
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Ru(bpy)2(mcbpy-O-Su-ester)(PF6)2
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
fluoreszcencia
λex 458 nm; λem 628 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Cc5ccnc(c5)-c6cc(ccn6)C(=O)ON7C(=O)CCC7=O
InChI
1S/C16H13N3O4.2C10H8N2.2F6P.Ru/c1-10-4-6-17-12(8-10)13-9-11(5-7-18-13)16(22)23-19-14(20)2-3-15(19)21;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h4-9H,2-3H2,1H3;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQJZJWDQEYXDCR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a component in the preparation of ruthenium labelling agent solution (RuC) as an extrinsic fluorophore
- to stain protein in mass cytometry
- in the synthesis of ruthenium (Ru) gelatin
- in the preparation of streptavidin-Ru(bpy)32+ mixture involved in aptamer-magnetic bead electrochemiluminescence (ECL) sandwich assays
Tulajdonságok és előnyök
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?