Fontos dokumentumok
791482
Sigma-Aldrich
EL-HPE high performance electrolyte
Szinonimák:
Greatcell Solar®, EL-HPE, EL-HPE electrolyte
About This Item
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
szín
semi-transparent amber
törésmutató
n20/D 1.392
vezetőképesség
16.5-18.5 mS/cm at 20 °C
sűrűség
0.875 g/mL at 25 °C
Alkalmazás
EL-HPE High Performance Electrolyte is a low viscosity, high ionic conductivity liquid electrolyte, and, therefore, provides highest performance.
Due to the low boiling point of the main solvent and the chemistry of the electrolyte mixture; EL-HPE will not provide best long term stability under standard solar conditions and/or under elevated temperature testing
Particularly suitable for glass or metal/glass substrate-based DSC systems.
Jogi információk
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system, Thyroid
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
46.4 °F
Lobbanási pont (C)
8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm