Fontos dokumentumok
791423
C101 Dye
Szinonimák:
cis-Bis(isothiocyanato)(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)(4,4′-bis(5-hexylthiophen-2-yl)-2,2′-bipyridyl)ruthenium(II), Greatcell Solar®, Ruthenate(2−), [[2,2′-bipyridine]-4,4′-dicarboxylato(2−)-N1,N1′][4,4′-bis(5-hexyl-2-thienyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis(thiocyanato-N)-, hydrogen (1:2)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder (maroon)
Minőségi szint
λmax
546, 403, 338, 307 nm (lit.)
SMILES string
OC(C1=CC(C2=CC(C(O)=O)=CC=N2)=NC=C1)=O.S=C=N[Ru]N=C=S.CCCCCCC(S3)=CC=C3C4=CC=NC(C5=NC=CC(C6=CC=C(CCCCCC)S6)=C5)=C4
InChI
1S/C30H36N2S2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-25-13-15-29(33-25)23-17-19-31-27(21-23)28-22-24(18-20-32-28)30-16-14-26(34-30)12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h13-22H,3-12H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BXXRBPUFQSDMHJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Along with an acetonitrile-based electrolyte; the C101 sensitizer achieved a high efficeincy of 11.0-11.3% in the dye-sensitized solar cells under the illumination of AM 1.5G full sunlight.
Jogi információk
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
A festékérzékenyített napelemek (DSC) a harmadik generációs napelemek, amelyek a magas hatásfok és az alacsony előállítási költségek ígéretét ötvözik.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm