Fontos dokumentumok
90819
Bis(2,2′-bipyridine)-(5-aminophenanthroline)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
BioReagent, suitable for fluorescence
Szinonimák:
Ru(bpy)2(phen-5-NH2)(PF6)2
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
fluoreszcencia
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
alkalmasság
suitable for fluorescence
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Nc5cc6cccnc6c7ncccc57
InChI
1S/C12H9N3.2C10H8N2.2F6P.Ru/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h1-7H,13H2;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQMMCXKCYXQNNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
These dyes can be used to label amines on biomolecules under mild conditions. Advantages of these dyes as protein labels include high photostability, good water solubility, a lack of dye-dye interactions and large Stokes′ shifts.
In addition, the fluorescence signal of long-lived fluorophores can be gated to eliminate the emission from short-lifetime fluorophores and autofluorescence from cells and biomolecules to further improve sensitivity.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?