Fontos dokumentumok
451088
6-Mercapto-1-hexanol
97%
Szinonimák:
6-Hydroxy-1-hexanethiol, 6-MCH, 6-Mercaptohexan-1-ol, 6-Mercaptohexanol, MCH
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: linker
törésmutató
n20/D 1.486 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thiol
SMILES string
SCCCCCCO
InChI
1S/C6H14OS/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UGZAJZLUKVKCBM-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.