Fontos dokumentumok
775061
Potassium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane potassium salt solution, Potassium hexamethyldisilazide solution
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.2 (vs air)
Minőségi szint
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
sűrűség
0.884 g/mL at 25 °C
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
2-Methyltetrahydrofuran (2-MeTHF): A Biomass-Derived Solvent with Broad Application in Organic Chemistry
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F
Lobbanási pont (C)
-11 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)