Merck
235083
Sigma-Aldrich
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane sodium salt
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]2NNa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.37
Beilstein:
3629917
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder or chunks
bp
202 °C/at 1-3  hPa
mp
171-175 °C (lit.)
175-171 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful for the generation of carbenes, the amination of sulfenamides, and the preparation of lanthanide complexes.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Journal of the American Chemical Society, 116, 7637-7637 (1994)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1923-1923 (1992)
Angewandte Chemie (International Edition in English), 32, 1208-1208 (1993)
Elsa Vennat et al.
Dental materials : official publication of the Academy of Dental Materials, 25(6), 729-735 (2009-01-29)
The objectives of this study were to assess demineralized dentin porosity and quantify the different porous features distribution within the material using mercury intrusion porosimetry (MIP) technique. We compared hexamethyldisilazane (HMDS) drying and lyophilization (LYO) (freeze-drying) in sample preparation. Fifty-six
Nur Hazlin Hazrin-Chong et al.
Journal of microbiological methods, 90(2), 96-99 (2012-05-09)
The use of hexamethyldisilazane (HMDS) as a drying agent was investigated in the specimen preparation for scanning electron microscopy (SEM) imaging of bacterial surface colonization on sub-bituminous coal. The ability of microbes to biofragment, ferment and generate methane from coal