Fontos dokumentumok
224367
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in hexanes
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in hexanes
bp
55-56 °C
sűrűség
0.707 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-23.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?