Merck
577928
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
1 M in toluene
Szinonimák:
LiHMDS, Hexamethyldisilazane lithium salt
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3Si]2NLi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.33
Beilstein:
3567910
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
koncentráció
1 M in toluene
sűrűség
0.860 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution (LiHMDS) is generally used in organic synthesis as a non-nucleophilic strong Bronsted base.
Alkalmazás
LiHMDS can be used as a reagent:
  • In the deprotonation and nucleophilic difluoromethylation reactions.
  • To synthesize isoquinoline derivatives by the addition of N-iodosuccinimide (NIS) to the α-benzyl tosylmethyl isocyanides.
  • To prepare arylboronic acid pinacol esters by the reaction of aryl fluorides with bis(pinacolato)diboron via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is generally used in organic synthesis as a non-nucleophilic strong Brønsted base. It can be used for salt metathesis reaction for the synthesis of cesium bis(trimethylsilyl)amide (CsHMDS) and lithium fluoride by reacting with cesium fluoride.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
48.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
8.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structural Studies of Cesium, Lithium/Cesium, and Sodium/Cesium Bis (trimethylsilyl) amide (HMDS) Complexes
Ojeda-Amador AI, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5719-5728 (2016)
Synthesis of 1-Substituted Isoquinolines by Heterocyclization of TosMIC Derivatives: Total Synthesis of Cassiarin A
Gutierrez S, et al.
Organic Letters, 38(18), 187-208 (2016)
LiHMDS-Promoted Palladium or Iron-Catalyzed ipso-Defluoroborylation of Aryl Fluorides
Zhao X, et al.
Organic Letters, 38(18), 25-44 (2011)
Selective fluoroalkylation of organic compounds by tackling the ?negative fluorine effect?
Fluorous chemistry, 38(18), 187-208 (2016)
Development of synthetic routes to dolutegravir
Syntheses of Heterocyclic Compounds Synthesis of Heterocycles in Contemporary Medicinal Chemistry, 38(18), 3187-3188 (1997)