Fontos dokumentumok
324620
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
97%
Szinonimák:
Hexamethyldisilazane lithium salt
Teszt
97%
Forma
solid
pH
(12.4 at 23,7 °C)
bp
110-115 °C (at 1.33 hPa)
mp
70-71 °C
sűrűség
0.860 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines. Also used in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles.
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
62.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?