Merck
699713
Sigma-Aldrich
Isobutyltriethoxysilane
≥95%
Szinonimák:
Triethoxy(isobutyl)silane, Isobutyltriethoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2Si(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.38
Beilstein:
1750049
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
165 °C/400 mmHg (lit.)
190-191 °C (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](CC(C)C)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-6-11-14(12-7-2,13-8-3)9-10(4)5/h10H,6-9H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALVYUZIFSCKIFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weiman Zhao et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 234, 118258-118258 (2020-03-23)
Ginsenoside is a large family of triterpenoid saponins from Panax ginseng with various important biological functions. It is crucial to develop effective analytical approach for qualitative and quantitative analysis of ginsenosides. Herein, a dual boronate affinity nanoparticles-based plasmonic immunosandwich assay
Zijun Bie et al.
The Analyst, 144(9), 3128-3135 (2019-04-02)
Salbutamol (SAL) is one of the most widely abused feed additives in animal husbandry. Selective enrichment of SAL from complex biological samples is a key step for the analysis of SAL. Herein, we present SAL-imprinted magnetic nanoparticles (MNPs) as an
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that