Fontos dokumentumok
52360
Hexadecyltrimethoxysilane
technical, ≥85% (GC)
Szinonimák:
Trimethoxyhexadecylsilane
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥85% (GC)
Forma
liquid
szennyeződések
isomers
törésmutató
n20/D 1.44
sűrűség
0.89 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C19H42O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(20-2,21-3)22-4/h5-19H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSKGMYDENCAJEN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
247.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
119.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.