Merck
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
Tetra(2-propenyl)silane
About This Item
Lineáris képlet:
(H2C=CHCH2)4Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.37
Beilstein:
1750943
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)