Merck
444065
Sigma-Aldrich
Isobutyl(trimethoxy)silane
97%
Szinonimák:
Isobutyltrimethoxylsilane, Isobutyltrimethoxysilane, Trimethoxy(2-methylpropyl)silane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2Si(OCH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.30
Beilstein:
2233976
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
szennyeződések
<1% methyl alcohol
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CO[Si](CC(C)C)(OC)OC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-7(2)6-11(8-3,9-4)10-5/h7H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYJRNCYWTVGEEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Isobutyl(trimethoxy)silane-modified substrates were used for the preparation of gold films by absorption and adsorption.{87} It may be used as silane precursors for the synthesis of xerogels.{88}
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
80.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Functional Layer-By-Layer Design of Xerogel-Based First-Generation Amperometric Glucose Biosensors.
Poulos NG,e t al.
Langmuir, 31(4), 1547-1555 (2015)
Nonaqueous gold colloids. Investigations of deposition and film growth on organically modified substrates and trapping of molecular gold clusters with an alkyl amine.
Klabunde KJ, et al.
New. J. Chem., 22(11), 1275-1283 (1998)
Benjamin J Privett et al.
Biofouling, 26(8), 973-983 (2010-11-18)
This report details the efficacy of nitric oxide (NO)-releasing xerogel surfaces composed of N-(6-aminohexyl)aminopropyl trimethoxysilane (AHAP3) and isobutyltrimethoxysilane (BTMOS) against Candida albicans adhesion, viability, and biofilm formation. A parallel plate flow cell assay was used to examine the effect of