Fontos dokumentumok
376221
Trimethoxy(octyl)silane
96%
Szinonimák:
Octyltrimethoxysilane
Teszt
96%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.416 (lit.)
sűrűség
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C11H26O3Si/c1-5-6-7-8-9-10-11-15(12-2,13-3)14-4/h5-11H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NMEPHPOFYLLFTK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)