Merck
175609
Sigma-Aldrich
Triethoxyphenylsilane
98%
Szinonimák:
Phenyltriethoxysilane
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5Si(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.37
Beilstein:
2940602
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112-113 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C12H20O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCVQKRGIASEUKR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
Piktogramok
FlameHealth hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Urinary bladder
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Yang Lv et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(21), 11280-11285 (2015-05-15)
Percutaneous vertebroplasty (VP) and balloon kyphoplasty (BKP) are now widely used to treat patients who suffer painful vertebral compression fractures. In each of these treatments, a bone cement paste is injected into the fractured vertebral body/bodies, and the cement of
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that
Frank M Hauser et al.
Forensic science international, 253, 55-63 (2015-06-06)
This paper deals with the synthesis and application of lanthanide complex doped nanobeads used as a luminescent fingerprint powder. Due to their special optical properties, namely a long emission lifetime, sharp emission profiles and large Stokes shifts, luminescent lanthanide complexes