Fontos dokumentumok
440213
Triethoxy(octyl)silane
97%
Szinonimák:
Octyltriethoxysilane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
84-85 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?