Merck
698253
Sigma-Aldrich
Tris(3,5-dimethylphenyl)phosphine
96%
Szinonimák:
Tri-3,5-xylylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2C6H3]3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
160-165 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C24H27P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)25(23-12-18(3)8-19(4)13-23)24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRALRSQLQXKXKP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Cu / diphosphine-catalyzed asymmetric hydrogenation of heteroaromatic ketones and enones
  • Highly selective rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Classical versus kinetic resolution in preparation of privileged silicon-stereogenic silanaphthalenes
Used for kinetic resolution of donor-functionalized secondary alcohols via Cu-H-catalyzed stereoselective silylation by dehydrogenative Si-O coupling with Si-stereogenic silanes
Used for comparative studies of conformational rigidity of silicon-stereogenic silanes in asymmetric catalysis
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Daichi Kakizoe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 14804-14811 (2017-10-19)
We report the synthesis and photophysical properties of Cu(i) complexes with 1,10-phenanthroline (phen) and monodentate phosphine ligands. Single crystal X-ray structural analysis revealed that these have three-coordinated trigonal planar geometries. We also found that one of them, [Cu(phen)(Johnphos)]BF