Merck
249491
Sigma-Aldrich
Tris(4-chlorophenyl)phosphine
95%
Szinonimák:
NSC 136459, Tris(p-chlorophenyl)phosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(ClC6H4)3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.62
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
100-103 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Clc1ccc(cc1)P(c2ccc(Cl)cc2)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C18H12Cl3P/c19-13-1-7-16(8-2-13)22(17-9-3-14(20)4-10-17)18-11-5-15(21)6-12-18/h1-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQKSLJOIKWOGIZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Preparation of chromans and (E,E)-1,3-dienes via reaction of γ-substituted allenoates with aldehydes
  • Solvent-free Heck reactions
Cocatalyst in:
  • Regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes and enynes with alkyl Grignard reagents
  • Rhodium-catalyzed coordination-assisted regioselective alkenylation of aromatic C-H bonds with terminal silylacetylenes
  • Rhodium-catalyzed hydrogenation reactions
  • Platinum-catalyzed allylation reactions
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)