Fontos dokumentumok
265020
Dimethylphenylphosphine
99%
Szinonimák:
Me2PPh, Phenyldimethylphosphine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
11 mmHg ( 68 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
törésmutató
n20/D 1.563 (lit.)
bp
74-75 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11P/c1-9(2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
kiegészítő
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
49 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?