Merck
395102
Sigma-Aldrich
Tris(4-methoxyphenyl)phosphine
95%
Szinonimák:
TPAP, Tris(p-anisyl)phosphine
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3OC6H4)3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
352.36
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
131-134 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
COc1ccc(cc1)P(c2ccc(OC)cc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-4-10-19(11-5-16)25(20-12-6-17(23-2)7-13-20)21-14-8-18(24-3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYUUAUOYLFIRJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Haigang Wu et al.
Scientific reports, 7, 41299-41299 (2017-02-02)
Doping via self-assembled macromolecules might offer a solution for developing single atom electronics by precisely placing individual dopants at arbitrary location to meet the requirement for circuit design. Here we synthesize dendrimer-like polyglycerol macromolecules with each carrying one phosphorus atom
T Srinivasa Reddy et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(43), 15312-15323 (2018-09-07)
A series of gold(i), gold(iii) and cationic gold(i) complexes of tris(4-methoxyphenyl)phosphine and tris(2,6-dimethoxyphenyl)phosphine were synthesised and fully characterised by spectroscopic methods. The molecular structures of selected complexes were also determined by X-ray diffraction analysis. The prepared complexes [AuX{P(C6H4-4-OMe)3}] [X =
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.