Merck
395080
Sigma-Aldrich
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
97%
Szinonimák:
Trimesitylphosphine
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)3C6H2]3P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
185-188 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cc1cc(C)c(P(c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C27H33P/c1-16-10-19(4)25(20(5)11-16)28(26-21(6)12-17(2)13-22(26)7)27-23(8)14-18(3)15-24(27)9/h10-15H,1-9H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.