Merck
69493
Sigma-Aldrich
Methyl triphenylmethyl ether
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
Methyl trityl ether, Trityl methyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
274.36
Beilstein:
1914067
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥97.0% (HPLC)
Forma
crystals
mp
81-83 °C
funkcionális csoport
ether
phenyl
SMILES string
COC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O/c1-21-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19/h2-16H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRMNIXXVOOMKKP-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)