Fontos dokumentumok
T83801
Trityl chloride
97%
Szinonimák:
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride
Teszt
97%
bp
230-235 °C/20 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
SMILES string
ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In Ritter type synthesis of 1-amidoalkyl-2-naphtols through a one-pot three-component reaction of naphthol, aryl aldehydes and acetonitrile.
- In the synthesis of 1,2,4,5-tetrasubstituted imidazoles via a one-pot multi-component reaction of benzil with aldehydes, primary amines, and ammonium acetate.
- In the preparation of amido alkyl phenols via one-pot, multi-component reaction of phenols, aromatic aldehydes, and amides under solvent-free conditions.
- In one-pot, multi-component synthesis of substituted piperidines using aromatic aldehydes, amines, and β-ketoesters.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?