Merck
T84107
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanethiol
97%
Szinonimák:
Triphenylmethyl mercaptan, Trityl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3CSH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.40
Beilstein:
2113168
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
104-106 °C (lit.)
SMILES string
SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16S/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Salvatore Debonis et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(5), 1115-1125 (2008-02-13)
The human kinesin Eg5 is a potential drug target for cancer chemotherapy. Eg5 specific inhibitors cause cells to block in mitosis with a characteristic monoastral spindle phenotype. Prolonged metaphase block eventually leads to apoptotic cell death. S-trityl-L-cysteine (STLC) is a