Fontos dokumentumok
256226
N,N-Dimethyloctylamine
95%
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)octane, N-Octyldimethylamine, Adma 8, DMOA
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
sűrűség
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H23N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11(2)3/h4-10H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as ion-pairing agent in quantitative estimation of thiazinamium methylsulphate in a pharmaceutical preparation by HPLC
- as counterion in mobile phase for separation of tetracycline, tetracycline analogs and their potential impurities by reversed-phase ion-pair chromatography
- as mobile phase in direct resolution and quantitation of (R)- and (S)-disopyramide in human plasma
- in study of chiral separations by complexation with proteins in capillary zone electrophoresis
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?