Fontos dokumentumok
8.21196
Sigma-Aldrich
Triphenylmethanol
for synthesis
Szinonimák:
Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3COH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-988-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
160-163 °C (External MSDS)
oldhatóság
insoluble 1.43 g/L
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3