Fontos dokumentumok
101303
Triphenylmethane
99%
Szinonimák:
1,1′,1′′-Methylidynetris[benzene], Tritane
Teszt
99%
form
solid
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
sűrűség
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?