Merck
464821
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol
98%
About This Item
Lineáris képlet:
HC≡CCH(OH)CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
70.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
optikai aktivitás
[α]22/D +45°, neat
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
108-111 °C (lit.)
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
C[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3/t4-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKPOMITUDGXOSB-SCSAIBSYSA-N
Alkalmazás
(R)-(+)-3-Butyn-2-ol may be used as a starting material in the multi-step synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate.
Propargylic alcohols are important starting materials for new classes of second generation 5-lipoxygenase inhibitors.
Used in a ruthenium-catalyzed polymerization providing helical polyacetylenes.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
78.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
26 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improved large-scale synthesis of (R)-benzyl 4-hydroxyl-2-pentynoate from (R)-3-butyn-2-ol.
Fu X, et al.
Organic Process Research & Development, 6(3), 308-310 (2002)
Bell, R.L. et al.
Lipid Mediators, 6, 529-529 (1993)
Ku, Y.-Y. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2733-2733 (1995)
Macromolecules, 40, 1864-1864 (2007)