Fontos dokumentumok
686891
Chiralyst P618
Umicore
Szinonimák:
Pentamethylcyclopentadienylrhodium(III) chloride dimer, Di(μ-chloro)dichlorobis(pentamethylcyclopentadiene)dirhodium(III), 1,3-Cyclopentadiene, 1,2,3,4,5-pentamethyl-, rhodium complex, Bis(dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium), Bis(pentamethylcyclopentadienylrhodium dichloride), Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)rhodium(II) dimer, Tetrachlorobis(pentamethylcyclopentadienyl)dirhodium
Forma
powder
reakcióalkalmasság
core: rhodium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES string
Cl[Rh]Cl.Cl[Rh]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Rh/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QNIVKTTWBMFSBR-UHFFFAOYSA-J
Alkalmazás
Catalyst for:
- Oxidative olefination reactions
- C-C bond cleavage of secondary alcohols
- Ortho C-H olefination of phenol derivatives
- Oxidative annulation of pyridines
- Oxidative ortho-acylation of benzamides with aldehydes via direct functionalization of the sp2 C-H bond
- Amidation reactions
- Reductive alkylation reactions
- The synthesis of multiaryl substituted naphthols via dual C-H bond functionalization of 2-aryloxypyridines.
- Regioselective C-N bond formation of azo compounds, wherein azide acts as a nitrogen source.
- Annulation of N-benzoylsulfonamide with isocyanide via C-H bond activation.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.