Merck
Ródium katalizátorok
A ródium periódusos rendszer szimbóluma
A nátriumkatalizátorok alkalmas promótereknek bizonyultak a szén-hidrogén (C-H) kötések aktiválására, amely a katalízis kihívást jelentő és vonzó eszközévé vált. A ródiumkatalízis egyre nagyobb érdeklődésre talál a katalitikus dehidrogénes keresztkapcsolásban, amely elegáns C-C kötésépítést tesz lehetővé. Bár a legtöbb példában a palládium volt a választott fém, a Rh-katalizátorok megfelelő promóterek lehetnek ehhez az aktiváláshoz. A ródiumkatalizátorok alkalmazásával olyan fontos kapcsolásokhoz, mint az aril-aril, aril-alkén és alkén-alkén, mint az értékes szerves vázakhoz vezető járható útvonalakhoz juthatunk hozzá.