Fontos dokumentumok
214027
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene
95%
Szinonimák:
1,2,3,4,5-Pentamethyl-1,3-cyclopentadiene
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.474 (lit.)
bp
58 °C/13 mmHg (lit.)
sűrűség
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C10H16/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3/h6H,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQIQNKQYEUMPBM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Growth modifier chemical, during metal organic chemical vapour deposition of iron from iron pentacarbonyl.
- Ligand in "one-pot" iridium-catalyzed transformation of alcohols to amides via the intermediacy of oximes.
- Raw material for the synthesis of [Cp*Rh(bpy)H2O]2+ (Cp* = pentamethylcyclopentadienyl, bpy = 2,2′-bipyridyl), an electron mediator in the regeneration process of NADH.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.