Fontos dokumentumok
401781
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)cobalt(II)
Szinonimák:
CoCp*2, Decamethylcobaltocene
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: cobalt
mp
>210 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Co].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Co/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XDHJNPINFJSJJB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- An n-type dopant to fabricate organic electronic materials such as copper phthalocyanine thin films.
- A reducing agent to synthesize high-quality reduced graphene oxide thin films at room temperature.
- A metal organic precursor for plasma-enhanced atomic layer deposition of cobalt.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Highly reducing or oxidizing species enhance organic semiconductor conductivity by reducing charge-carrier injection barriers.
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.