Merck
683620
Sigma-Aldrich
Glutathione-(glycine-13C2,15N) trifluoroacetate salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
13C2C8H1715NN2O6S · CF3COOH
Molekulatömeg:
424.33
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
technika/technikák
protein expression: suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[13C]([13C][15NH]C([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CS)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C10H15N3O6S.C2HF3O2/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,20H,1-2,4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19);(H,6,7)/t5-,6-;/m0./s1/i3+1,8+1,12+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWAYVVXHXHCDFM-KFJNRMSPSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Katharina Herzog et al.
Metabolites, 9(3) (2019-03-08)
Oxidative stress plays a role in the onset and progression of a number of diseases, such as Alzheimer's disease, diabetes and cancer, as well as ageing. Oxidative stress is caused by an increased production of reactive oxygen species and reduced